Principaux documents
33065
Sigma-Aldrich
Butan-1-ol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
1 L
122,00 $
2.5 L
192,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
122,00 $
2.5 L
192,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
969148
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
5.5 mmHg
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as C3H7COOH)
≤0.01% n-butylaldehyde
≤0.03% aldehydes, ketones (as C3H7CHO)
≤0.05% 2-butanol
≤0.1% di-n-butylether
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.15% iso-butanol
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Butanol is a linear alcohol. Its biosynthesis from glucose using a bioengineered Escherichia coli strain has been reported.[1] Its reaction with diisocyanates in the presence of triethylamine (catalyst) has been investigated by volumetric method.[2] Its dehydration reaction has been employed as a standard reaction to evaluate the acidic and basic characteristics of various silica-aluminas.[3]
Application
1-Butanol may be used for the solid acid (acidic salt of H3PW12O40, Cs2.5H0.5PW12O40) catalyzed esterification of acrylic acid.[4]
Autres remarques
The article number 33065-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33065-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33065-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33065-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
Prasenjit Seal et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(2), 275-282 (2012-12-19)
In the present work, we study the H atom abstraction reactions by hydroxyl radical at all five sites of 1-butanol. Multistructural variational transition state theory (MS-VTST) was employed to estimate the five thermal rate constants. MS-VTST utilizes a multifaceted dividing