31606
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
puriss. p.a., ≥98%
Synonyme(s) :
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
<0.01 hPa ( 50 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤0.01% insoluble matter in dilute H2SO4
pH
~0.5 (20 °C, 207 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Clé InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable