31173
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% insoluble in acid
Pf
130 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable