270601
Cyclopentane
suitable for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~2 (vs air)
Pression de vapeur
5.32 psi ( 20 °C)
Pureté
≥75% cyclopentane basis
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
682 °F
Limite d'explosivité
8.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 198 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Clé InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup