243671
Barium acetate
ACS reagent, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Forme
powder, crystals or granules
Impuretés
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable