230731
Nitromethane
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Nitrocarbol
65,50 $
About This Item
65,50 $
Produits recommandés
Qualité
reagent
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
784 °F
Limite d'explosivité
7.3 %, 33 °F
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
pb
101.2 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reagent in the synthesis of 3-nitroindoles by arylation with N-(2-bromoaryl) imidates using palladium catalyst.
- As a cyanating reagent for the synthesis of thiocyanates in presence of base (KOAc) and iodine.
- In the preparation of cobalt cage complexes from polyamines and formaldehyde.
- As a solvent in the preparation of β-substituted γ-nitroaldehydes by enantioselective cross-coupling of β-arylated or γ,δ-unsaturated aldehydes using oxidizing agent DDQ (2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone) and catalyst diphenylprolinol silyl ether.
Caractéristiques et avantages
- Low toxicity.
- High specific impulse.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup