212865
Copper(I) bromide
98%
Synonyme(s) :
Cuprous bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Pf
504 °C (lit.)
Densité
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Application
- enantioenriched, functionalized and protected propargylamines
- polyvinylchloride bearing benzoxazine side groups
- polybutadiene having benzoxazine side-groups (PB-benzoxazine)
- mononuclear complexes [Cu(L)(PPh3)2Br]
- Copper(I) bromide along with N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine participates in the living-radical polymerization of methyl methacrylate.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable