A quantitative purity and elemental analysis are not performed on this product. The total Cobalt is determined by EDTA titration and will range from 43 - 47%.
202193
Cobalt(II) carbonate hydrate
Co 43-47 %
69,20 $
About This Item
69,20 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Co, 43-47%
Concentration
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
Densité
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Clé InChI
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Quelle est la pureté de ce produit : y a t'il d'autres éléments métalliques, outre le cobalt ?