Principaux documents
63539
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
Synonyme(s) :
Manganese(2+) carbonate hydrate
250 G
63,70 $
1 KG
182,00 $
63,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
63,70 $
1 KG
182,00 $
About This Item
Formule linéaire :
MnCO3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.95 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
63,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Concentration
44-46% Mn (KT)
Chaîne SMILES 
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable