200093
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Mercuric sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
≥98.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Résidus de réduction
≤0.02%
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
Chaîne SMILES
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable