14270
Beryllium sulfate tetrahydrate
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥99% (T)
Forme
powder or crystals
Densité
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
Clé InChI
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable