12639
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
purum, ≥99%
Synonyme(s) :
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Impuretés
≤0.02% water insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
Pf
70 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Clé InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable