12090
Calcium sulfate hemihydrate
purum, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Calcium sulphate hemihydrate, Gypsum hemihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥97.0%
Chaîne SMILES
O.[Ca++].[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ca.2H2O4S.H2O/c;;2*1-5(2,3)4;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;;/p-4
Clé InChI
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable