Principaux documents
1.02161
Supelco
Calcium sulfate dihydrate
precipitated for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Calcium sulfate dihydrate
500 G
67,00 $
25 KG
1 430,00 $
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
67,00 $
25 KG
1 430,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaO4S · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-900-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Solubilité
2 g/L
Densité
2.32 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Traces d'anions
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): passes test
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
Na: ≤0.2%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Acid leaching technology for post-consumer gypsum purification.: This research presents a novel method for purifying post-consumer gypsum, primarily composed of calcium sulfate dihydrate, through acid leaching, highlighting advancements in recycling and environmental management of gypsum waste (Castro-Diaz et al., 2023).
  • Gypsum-Related Impact on Antibiotic-Loaded Composite Based on Highly Porous Hydroxyapatite-Advantages and Disadvantages.: This study evaluates the influence of gypsum in antibiotic-loaded composites, offering significant findings on the biomedical applications of calcium sulfate dihydrate in drug delivery systems (Zalewska et al., 2023).
  • Organic solvent-free synthesis of calcium sulfate hemihydrate at room temperature.: Details a groundbreaking method for synthesizing calcium sulfate hemihydrate without organic solvents, contributing to greener and more sustainable chemical processes in industrial and laboratory settings (Reigl et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Carbonate (CO₃): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable