Documents
Z805866
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
optical glass
Fabricant/nom de marque
Hellma (704.001-OG)
Paramètres
360-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
Volume de la chambre
22500 μL
Longueur du trajet optique
30 ± 0.2 mm
Description générale
with glass lids
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)