Principaux documents
Z805009
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
1 EA
367,00 $
367,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
367,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
367,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® 300 quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QX
Paramètres
200-3500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Volume de la chambre
350 μL
Longueur du trajet optique
1 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with glass lid
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.