Principaux documents
Z804444
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 170 μL
1 EA
978,00 $
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
978,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
with 2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma (121.000-QS)
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Profondeur
20 mm
Volume de la chambre
170 μL
Longueur du trajet optique
0.2 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with 2 ports and stoppers
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.