Principaux documents
Z804428
Specac® Omni Cell windows
KRS-5, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
2 EA
4 860,00 $
4 860,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
4 860,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
4 860,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
KRS-5
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Specac Ltd
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Taille
41 mm × 23 mm , rectangular
Description générale
Specac® Omni Cell windows [KRS-5, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Informations légales
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
À utiliser avec