Principaux documents
Z803073
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
1 EA
723,00 $
723,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
723,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
723,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 117.200F-QS
Hellma
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
with solid top screw cap
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.