Z802689
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma (100-OS)
Paramètres
320-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Volume de la chambre
350 μL
Longueur du trajet optique
1 mm
Méthode de détection
photometric