Principaux documents
Y0001973
Lacosamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lacosamide
10 MG
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
224,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lacosamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Clé InChI
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Lacosamide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable