Principaux documents
PHR1768
Supelco
Phosphate sodique de dexaméthasone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dexaméthasone 21-phosphate disodium salt, Sel disodique du 21-(dihydrogénophosphate) de 9-fluoro-11b,17,21-trihydroxy-16α-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28FNa2O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.40
Beilstein:
6473066
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 108
traceable to Ph. Eur. D0720000
traceable to USP 1177032
Famille d'API
dexamethasone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Clé InChI
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
La dexaméthasone est un glucocorticoïde et un agent anti-inflammatoire qui est couramment utilisé dans les maladies inflammatoires oculaires.
Les étalons secondaires pharmaceutiques certifiés pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production..
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Le phosphate sodique de dexaméthasone peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour la quantification d′analytes dans les formulations pharmaceutiques par polarographie à impulsion différentielle et par chromatographie haute performance en phase liquide.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC1690 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Trace determination of dexamethasone sodium phosphate in pharmaceutical formulations by differential pulse polarography
Jeyaseelan C and Joshi PA
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(8), 772-776 (2002)
Simultaneous determination of gatifloxacin and dexamethasone sodium phosphate in bulk and pharmaceutical formulations by HPLC
Sireesha RK, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(17), 1990-1995 (2011)
Tzu-Chieh Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 294(23), 9213-9224 (2019-05-06)
Chronic or excess glucocorticoid exposure causes lipid disorders such as hypertriglyceridemia and hepatic steatosis. Angptl4 (angiopoietin-like 4), a primary target gene of the glucocorticoid receptor in hepatocytes and adipocytes, is required for hypertriglyceridemia and hepatic steatosis induced by the synthetic