Y0001900
Dicycloverine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dicycloverine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C2(CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
Clé InChI
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3