PHR3557
Dicyclomine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, Dicycloverine EP Impurity A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001900
traceable to USP 1191011
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 80 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
Clé InChI
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)