Y0001769
Pirfenidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pirfenidone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable