Y0001698
Tizanidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
285,00 $
About This Item
285,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tizanidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC(=S)N)Cl
InChI
1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
Clé InChI
HDSZYIYKDOIGFC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable