Y0001428
Pheniramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Benzylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pheniramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
276 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)