Y0001077
Iopromide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iopromide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement