Y0000811
Acide 4-chlorobenzoique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acemetacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
238-241 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
460.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
238 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)