Y0000810
Acemetacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid carboxymethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acemetacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)OCC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)