Y0000732
Felbinac impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenyl methyl ketone, 4-Phenylacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
felbinac
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
116-118 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clé InChI
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)