Y0000691
Mycoplasma orale
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
310,00 $
About This Item
310,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Conditionnement