Y0000530
Sultamicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sultamicillin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S]1(=O)(=O)C2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]3N4C(SC3(C)C)C(C4=O)NC(=O)[C@@H](N)c5ccccc5)C(=O)C2
InChI
1S/C25H30N4O9S2/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31)/t14?,15-,16?,17-,18-,21?/m0/s1
Clé InChI
OPYGFNJSCUDTBT-CUUJHUNTSA-N
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3