Y0000529
Sulbactam sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sulbactam sodium salt
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulbactam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
Clé InChI
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Description générale
Application
Conditionnement