Y0000477
Granisetron impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
granisetron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(nc2c(c1C(=O)NC3CC4N(C(C3)CCC4)C)cccc2)C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
Clé InChI
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement