01260595
Coumarin
primary reference standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 47 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Point d'ébullition
298 °C (lit.)
Pf
68-73 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clé InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)