Y0000359
Acebutolol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-{3-Acetyl-4-{(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}phenyl}acetamide, Diacetolol
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acebutolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1c(cc(cc1)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
Clé InChI
AWOGXJOBNAWQSF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement