Y0000316
Mesna impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Acetylsulphanyl)ethanesulphonic acid
213,00 $
About This Item
213,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mesna
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCSC(=O)C
InChI
1S/C4H8O4S2/c1-4(5)9-2-3-10(6,7)8/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8)
Clé InChI
KODOIOCJZCCYHX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable