Y0000299
Fluphenazine sulfoxide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fluphenazine sulphoxide
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluphenazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)[S](=O)c3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Clé InChI
UFPPOFUTIWYLNR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable