Y0000288
Piracetam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
piracetam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
Clé InChI
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)