Documents
C1200000
Chloramphénicol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-thréo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-β-(4-nitrophényl)éthyl]acétamide, D-(−)-threo-2-dichloroacétamido-1-(4-nitrophényl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-4-nitrophenéthyl]acétamide, Chloromycétine
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.13
Numéro Beilstein :
2225532
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chloramphenicol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
149-153 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Chloramphenicol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Le chloramphénicol inhibe la synthèse protéique bactérienne en bloquant l'étape de la peptidyl transférase en se fixant à la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la fixation de l'aminoacyl-ARNt au ribosome. Il inhibe également la synthèse protéique dans les mitochondries et les chloroplastes et la formation des ribosomes par les (p)ppGpp, ralentissant ainsi la transcription de l'ARNr.
Mode de résistance : La chloramphénicol acétyltransférase acétyle, et donc, inactive le produit.
Spectre antimicrobien : Il s'agit d'un antibiotique à large spectre actif sur les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif principalement destiné à un usage ophtalmologique et vétérinaire.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.
Shunichi Takahashi et al.
Plant physiology, 161(1), 477-485 (2012-11-22)
A moderate increase in seawater temperature causes coral bleaching, at least partially through photobleaching of the symbiotic algae Symbiodinium spp. Photobleaching of Symbiodinium spp. is primarily associated with the loss of light-harvesting proteins of photosystem II (PSII) and follows the
Carryn Chetty et al.
PloS one, 9(5), e96268-e96268 (2014-05-07)
Two key events, namely adhesion and invasion, are pivotal to the occurrence of metastasis. Importantly, the 37 kDa/67 kDa laminin receptor (LRP/LR) has been implicated in enhancing these two events thus facilitating cancer progression. In the current study, the role
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic