Y0000110
Adipic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 159.5 °C)
Famille d'API
adipic acid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
265 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup