1.00090
Adipic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Adipic acid, Hexanedioic acid
705,00 $
About This Item
705,00 $
Produits recommandés
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
405 °C
Puissance
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
Pf
150.9 °C
Température de transition
flash point 196 °C
Solubilité
15 g/L
Densité
1.36 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais