Y0000032
Salbutamol impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]ethanol, 2-tert-Butylamino-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]ethanol
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
albuterol, salbutamol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)OCc2ccccc2)CO
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
Clé InChI
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement