PHR1960
Salbutamol Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt, 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 712
traceable to Ph. Eur. Y0000071
traceable to USP 1358820
Famille d'API
salbutamol, albuterol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Clé InChI
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)