Principaux documents
W273601
Sigma-Aldrich
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
papaya isobutyrate
W273601-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
142,00 $
1 KG
973,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W273601-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
142,00 $
1 KG
973,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.33
Numéro FEMA:
2736
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2086
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.484
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
floral; fruity; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Clé InChI
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is an aryl alkyl alcohol simple acid ester. It is also referred to as 2-methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate. Vapor pressure of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is 0.00187mmHg at 25°C. Safety and dermatological assessment of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate have been reported.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D Belsito et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S269-S313 (2012-03-13)
The aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives (AAASAE) group of fragrance ingredients was critically evaluated for safety following a complete literature search of the pertinent data. For high end users, calculated maximum skin exposures vary widely from 0.01% to