Principaux documents
U1757
Millipore
Urea agar base (Christensen)
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171606
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Niveau de qualité
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Adéquation
nonselective and differential for Proteus spp.
Application
Recommended for the detection of urease production.
Composants
Ingredients (g/L)
Peptic digest of animal tissue, 1.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Disodium phosphate, 1.20
Monopotassium phosphate, 0.80
Phenol red, 0.012
Agar, 15.00
Notes préparatoires
Supplement: 50 ml/l of sterile 40% Urea Solution (08582)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
MacFaddin,J.
Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria (1980)