T6897
L-(+)Tartaric acid dipotassium salt
Synonyme(s) :
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
C4H4O6K2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Chaîne SMILES
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Clé InChI
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique