T1820000
Trapidil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trapidil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1cc(C)nc2ncnn12
InChI
1S/C10H15N5/c1-4-14(5-2)9-6-8(3)13-10-11-7-12-15(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GSNOZLZNQMLSKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable