STS0211
ECO Brij® L23
Synonyme(s) :
Brij® L23, Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
97,10 $
About This Item
97,10 $
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤3.0% water
CMC
91 μM
Indice d'acide
≤1.0 mg KOH/g
Indice d'hydroxyle
40‑60 mg KOH/g
HLB
16.9
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Clé InChI
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Propriétés physiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 149 °C - closed cup